5.30030
Glutaminase Inhibitor II, BPTES
Sinonimo/i:
Glutaminase Inhibitor II, BPTES, N,Nʹ-(5,5ʹ-(2,2ʹ-Thio bis(ethane-2,1-diyl)) bis(1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)) bis(2-phenylacetamide), Kidney-Type Glutaminase Inhibitor II, GAC Inhibitor II, GLS1 Inhibitor II, KGA Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
kidney-type glutaminase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Thangavelu, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 7705.
Le, A., et al. 2012. Cell Metab.15, 110.
DeLaBarre, B., et al. 2011. Biochemistry 50, 10764.
Seltzer, M.J., et al. 2010. Cancer Res.70, 8981.
Robinson, M.M., et al. 2007. Biochem. J.406, 407.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3