529584
PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121
The PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, also referenced under CAS 1092788-83-4, controls the biological activity of PTK/PI 3-K/mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, 1-Cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, PI 3-K/mTOR Inhibitor II, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVIII, Abl Inhibitor IV, mTOR Inhibitor VII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXXII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXX, PI 3-K Inhibitor XIII
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]2(nc(c5c2ncnc5N)c3cnc4[nH]ccc4c3)C1CCCC1
InChI
1S/C17H17N7/c18-15-13-14(11-7-10-5-6-19-16(10)20-8-11)23-24(12-3-1-2-4-12)17(13)22-9-21-15/h5-9,12H,1-4H2,(H,19,20)(H2,18,21,22)
NVRXTLZYXZNATH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1