Documenti fondamentali
529543
Millipore
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7605
Saggio
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1