528315-M
PIPPS
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C) PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
Sinonimo/i:
PIPPS, Piperazine-N,Nʹ- bis(3-propanesulfonic Acid), Piperazine-N,Nʹ-bis(3-propanesulfonic Acid)
Saggio
≥97% dry basis (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
7.96
Solubilità
water: 1%
0.25 M NaOH: 5%
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H22N2O6S2/c13-19(14,15)9-1-3-11-5-7-12(8-6-11)4-2-10-20(16,17)18/h1-10H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
PDLPTSJWDUCMKS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1