526524
PIM1/2 Kinase Inhibitor VI
The PIM1/2 Kinase Inhibitor VI, also referenced under CAS 587852-28-6, controls the biological activity of PIM1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PIM1/2 Kinase Inhibitor VI, (Z)-5-(4-Propoxybenzylidene)thiazolidine-2,4-dione, SMI-16a, SMI-16a, (Z)-5-(4-Propoxybenzylidene)thiazolidine-2,4-dione
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3