5.09522
ERW1041E
≥98% (HPLC), solid, TG2 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E, TG2 Inhibitor, TGM2 Inhibitor
About This Item
Nome del prodotto
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
11 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3N=C2)C(=O)NCC4CC(=NO4)Br
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
TGM2
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Dafik, L., et al. 2012. PLoS One.7, e30642.
Watts, R.W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7493.
WGK 3