506274
PACOCF3
A novel Ca2+-independent and reversible inhibitor of phospholipase A₂ (PLA₂; IC₅₀ = 3.8 µM).
Sinonimo/i:
PACOCF3, Palmitoyl Trifluoromethyl Ketone
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(21)17(18,19)20/h2-15H2,1H3
MAHYXYTYTLCTQD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lio, Y.C., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta 1302, 55.
Ackermann, E.J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 445.
WGK 3