Documenti
5.05989
Sigma-Aldrich
Vigabatrin
Sinonimo/i:
Vigabatrin, 4-Amino-5-hexenoic acid, GABA Transaminase Inhibitor, Vigabatrin, γ-Vinyl-GABA, Sabril
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
H2O: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A selective, irreversible inhibitor of GABA transaminase with antiepileptic properties. Covalently binds to the active site of GABA tansaminase to inactivate it in a dose-dependent manner and increases extracellular GABA levels in the brain. Rapidly absorbed following oral administration and is shown to inhibit [3H]GABA uptake across the apical membrane of Caco-2 cell monolayers in a concentration-dependent manner (IC50 = 2.9 mM)
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
GABA Transaminase
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Abbot, E.L., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.147, 298.
Schmid, L., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Therap.276, 977.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1