5.05981
PK11195
Sinonimo/i:
PK11195, TSPO Activator II, Mitochondrial Translocator Protein Activator II, PK 11195, PK-11195, PK11195
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
20 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
peripheral bezodiazepine receptor
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Casellas, P., et al., 2002. Neurochem. Int.40, 475.
Waterfield, J.D., et al., 1999. Rheumtology38, 1068.
WGK 3