5.05881
(R)-(+)-SKF38393 Hydrochloride
Sinonimo/i:
(R)-(+)-SKF38393 Hydrochloride, Dopamine D₁/D₅ Receptor Partial Agonist, (R)-SKF-38393 Hydrochloride, SKF-38393, SKF38393, SKF 38393
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
D₁
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Cooper, S. J. et al. 1990. Psychopharmacol.100, 182.
Dubois, A. et al. 1986. Neurosci.19, 125.
Kaiser, C. C. et al. 1982. J. Med. Chem.25, 697.
WGK 3