5.05765
Prostaglandin EP2 Receptor Antagonist, TG6-10-1
Sinonimo/i:
Prostaglandin EP2 Receptor Antagonist, TG6-10-1, (E)-N-(2-(2-(trifluoromethyl)-1H-indol-1-yl)ethyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acrylamide, EP2 Antagonist, TG6-10-1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
17.8 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=CC(=O)NCCN2C3=CC=CC=C3C=C2C(F)(F)F
InChI
1S/C23H23F3N2O4/c1-30-18-12-15(13-19(31-2)22(18)32-3)8-9-21(29)27-10-11-28-17-7-5-4-6-16(17)14-20(28)23(24,25)26/h4-9,12-14H,10-11H2,1-3H3,(H,27,29)
WUYOECAJFJFUFC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EP2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jiang. J et al. 2013, PNAS109, 3149.
WGK 3