Documenti fondamentali
5.04841
Sigma-Aldrich
5,7-Dichlorokynurenic Acid, Sodium Salt
Sinonimo/i:
5,7-Dichlorokynurenic Acid, Sodium Salt, 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-2-c-arboxylic acid sodium salt, DCKA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H4Cl2NNaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
79 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 10 mM
1 M NaOH: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].Clc1c2c(nc(cc2O)C(=O)[O-])cc(c1)Cl
InChI
1S/C10H5Cl2NO3.Na/c11-4-1-5(12)9-6(2-4)13-7(10(15)16)3-8(9)14;/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16);/q;+1/p-1
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
A very potent, water-soluble antagonist of the NMDA receptors complex acting at the strychnine-insensitive glycine binding site (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
NMDA receptors
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Baron, B., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.206, 149.
Baron, B., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 554.
Mugnaini, M., et al. 1998. J. Recept. Signal Transduct. Res.18, 91.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3