5.00517
SKP2 E3 Ligase Inhibitor II, SMIP004
Sinonimo/i:
SKP2 E3 Ligase Inhibitor II, SMIP004, CRL1 SKP2 Inhibitor II, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator II, p27/Kip1 Activator II, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor II, SCF SKP2 Inhibitor II, Small Molecule Inhibitor of p27 Depletion 004, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetami, CRL1SKP2 Inhibitor II, p21/Cip1/CKI/Waf1 Activator II, p27/Kip1 Activator II, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor II, SCFSKP2 Inhibitor II, Small Molecule Inhibitor of p27 Depletion 004, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c1c(cc(cc1)CCCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C13H19NO/c1-4-5-6-12-7-8-13(10(2)9-12)14-11(3)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
ZFVMECVBUGMWIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rico-Bautista, E., et al. 2010. BMC Biol.8, 153.
WGK 2