482740
nNOS - PSD-95 Interaction Inhibitor, ZL006
The nNOS - PSD-95 Interaction Inhibitor, ZL006 controls the biological activity of nNOS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
nNOS - PSD-95 Interaction Inhibitor, ZL006, 5-(3,5-dichloro-2-hydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(cc(c1)Cl)CNc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)O
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c15-8-3-7(13(19)11(16)4-8)6-17-9-1-2-10(14(20)21)12(18)5-9/h1-5,17-19H,6H2,(H,20,21)
RTEYSQSXRFVKTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3