4.80951
Phosphoric acid 10%
EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Phosphoric acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Densità
1.053 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1