480870
Neurotrophin Antagonist, Y1036
The Neurotrophin Antagonist, Y1036 controls the biological activity of Neurotrophin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
Neurotrophin Antagonist, Y1036, 3-[4-Oxo-5-[[5-(4-sulfamoylphenyl)-2-furyl]methylene]-2-thioxo-thiazolidin-3-yl]propanoic acid
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2