Documenti fondamentali
4.80508
Supelco
Methanol:Water 30:70 (v:v)
LiChrosolv®
Sinonimo/i:
30:70 MeOH:H2O solvent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.03
Grado
HPLC grade
isocratic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
Temp. transizione
flash point 35 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
general analytical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Methanol:Water30:70 (v:v) is a mixture of methanol and water. The key application ofmethnol:water mixture in analytical chemistry as a mobile phase in RPLC(reversed-phase liquid chromatography).
Applicazioni
Methanol:Water 30:70 (v:v) can be used as a mobile phase in the HPLC method:
  • For the quantitative determination of 3-hydroxybenzo[a] pyrene and 3-hydroxybenz[a]anthracene in the urine of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) exposed workers.
  • For the extraction and quantification of hydroxymethylfurfural (HMF) and furfural in bread and bakery products.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)