476495
PKD Inhibitor, CID755673
The PKD Inhibitor, CID755673, also referenced under CAS 521937-07-5, controls the biological activity of PKD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PKD Inhibitor, CID755673, 7-Hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzofuro[2,3-c]azepin-1-one, PKCμ Inhibitor
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H11NO3/c14-7-3-4-10-9(6-7)8-2-1-5-13-12(15)11(8)16-10/h3-4,6,14H,1-2,5H2,(H,13,15)
AACFPJSJOWQNBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sharlow, E.R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33516.
WGK 3