476485
PKA Inhibitor 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated
PKA Inhibitor 14-22 Amide is myristoylated at the N-terminus that enhances its cell-permeability. The non-myristoylated version is shown to be a specific inhibitor of PKA (Ki = 36 nM).
Sinonimo/i:
PKA Inhibitor 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated, PKI 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated Protein Kinase A Inhibitor Amide 14-22, Cell-Permeable, Myr-GRTGRRNAI-NH₂, Protein Kinase A Inhibitor 14-22 Amide, PKA Inhibitor XIII
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cAMP-dependent protein kinase
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Rimon, G., and Rubin M. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1380, 289.
Harris, T.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 232, 648.
Muniz, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 14461.
Zoukhri, D., et al. 1997. Am. J. Physiol. 272, C263.
Eichholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 1982.
Ward, N.E. and O’Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Walsh, D.A. and Glass, D.B. 1991. Methods Enzymol. 201, 304.
Glass, D.B., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 8802.
WGK 1