454583-M
PhosphoDetect Anti-NMDA NR2B (pTyr¹⁴⁷²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunit 2B, Phospho-Specific (Tyr¹⁴⁷²)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1472)
Informazioni sul gene
rat ... Grin2B(24410)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3