Documenti fondamentali
454454
Sigma-Aldrich
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H38N6O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Descrizione generale
Soluble specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate.
Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate. Cleavage of substrate can be monitored at ~405 nm.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for human leukocyte elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, MeOH
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3