444967
MEK1/2 Inhibitor IV
The MEK1/2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 212631-67-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
MEK1/2 Inhibitor IV, 2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamide, PD184161, MEK Inhibitor IV, MEK Inhibitor IV, 2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamide, PD184161
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1cc(c(cc1)Nc2c(c(c(cc2C(=O)NOCC3CC3)Br)F)F)Cl
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Duman, C.H., et al. 2007. Biol. Psychiatry61, 661.
Klein, P.J., et al. 2006. Neoplasia8, 1.
Thottassery, J.V., et al. 2004. Cancer Res.64, 4637.
Yung, H.W., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 351.
WGK 3