444284
MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793
The MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, also referenced under CAS 199850-67-4, controls the biological activity of MMP-2/MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, (S)-2-(4ʹ-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino-3-methylbutyric acid)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 40 mg/mL
ethanol: 40 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C17H18BrNO4S/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21)/t16-/m0/s1
GJOCABIDMCKCEG-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-2, -3, and -13
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zhou, Y.P., et al. 2005. Diabetes54, 2612.
Peterson, J.T., et al. 2001. Circulation103, 2303.
Spinale, F.G., et al. 1999. Circ. Res.85, 364.
WGK 2