444258
MMP-14 Substrate I, Fluorogenic
A specific fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate for the detection of MMP activity.
Sinonimo/i:
MMP-14 Substrate I, Fluorogenic, MT1-MMP Substrate I, Fluorogenic, MCA-PLA-C(OMeBz)-WAR(Dpa)-NH₂
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~328 nm
λem ~400 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-14
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1