420361
KMO Inhibitor II, JM6
The KMO Inhibitor II, JM6 controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
KMO Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor II, JM6, 2-(3,4-Dimethoxybenzenesulfonylamino)-4-(3-nitrophenyl)-5-(piperidin-1-yl)methylthiazole, KMO Inhibitor I, Ro 61-8048 Prodrug
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
WGK 3