411492
Mouse Anti-Human IgG₄, Fc Fragment Specific (HP6025)
liquid, clone HP6025, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP6025, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: ≤0.1%
Human IgG2: ≤0.04%
Human IgG3: ≤0.02%
Human IgG4: 100%
Human IgA: <0.1%
Human IgE: <0.1%
Human IgM: <0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: <0.01%
Human IgG2: <0.01%
Human IgG3: <0.01%
Human IgG4: 100%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.01%
Human IgM: <0.01%
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Jefferis, R., et al. 1986. Immunol. Letters10, 223.
WGK 1