407137
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, trisodium salt
≥95% (TLC), solid, second messenger involved in Ca2+ mobilization, Calbiochem®
Sinonimo/i:
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, Trisodium Salt, D-Ins(1,4,5)P₃, 3Na
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, Trisodium Salt, Sodium salt of D-Ins(1,4,5)P₃ that has similar biological properties as the lithium salt.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H15O15P3.6Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;;;;/m1....../s1
MLMBGBMAFNSCOW-PPKFVSOLSA-H
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mobilization of Ca2+ from intracellular stores.
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3