401442
Goat Anti-Human IgG, γ-Chain Specific Alkaline Phosphatase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoelectrophoresis (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2