Key Documents
377980
Sigma-Aldrich
Hispidin
A potent, cell permeable, and reversible inhibitor of protein kinase Cβ isoform (PKCβ; IC₅₀ = 2 µM).
Sinonimo/i:
Hispidin, 6-(3,4-Dihydroxystyrl)-4-hydroxy-2-pyrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,15-17H/b3-1+
QISBNGLMCHHHFG-HNQUOIGGSA-N
Descrizione generale
A potent, cell permeable, and reversible inhibitor of protein kinase Cβ isoform (PKCβ; IC50 = 2 µM). Has stronger cytotoxic effects on cancer cells than on normal cells in vitro.
A potent, cell permeable, and reversible inhibitor of protein kinase Cβ isoform (PKCβ; IC50 = 2 µM). Has stronger cytotoxic effects on cancer cells than on normal cells in vitro.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
PKCβ
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 2 µM against PKCβ
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Gonindard, C., et al. 1997. Cell Biol. Toxicol. 13, 141.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available