371724
GPR119 Agonist, AS1269574
The GPR119 Agonist, AS1269574, also referenced under CAS 330981-72-1, controls the biological activity of GPR119. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
GPR119 Agonist, AS1269574, 2-((2-(4-Bromophenyl)-6-methylpyrimidin-4-yl)amino)ethanol, G-Protein Coupled Receptor 119 Agonist, GPCR2 Agonist, MGC119957 Agonist, SNORF25 Agonist, GPCR2 Agonist, MGC119957 Agonist, SNORF25 Agonist, 2-((2-(4-Bromophenyl)-6-methylpyrimidin-4-yl)amino)ethanol, G-Protein Coupled Receptor 119 Agonist
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
amber
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(C=C1)=CC=C1C2=NC(C)=CC(NCCO)=N2
InChI
1S/C13H14BrN3O/c1-9-8-12(15-6-7-18)17-13(16-9)10-2-4-11(14)5-3-10/h2-5,8,18H,6-7H2,1H3,(H,15,16,17)
DUKPGOOUJNUIOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3