368020
Gramicidin A
from Bacillus brevis, ≥90% (HPLC), solid, ion channel-forming pentadecapeptide, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Gramicidin A, High Purity, Bacillus brevis, gA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gramicidin A, High Purity, Bacillus brevis, Gramicidin A, High Purity, Bacillus brevis, CAS 11029-61-1, is a naturally-occurring ion channel-forming pentadecapeptide. Causes K+/H+ exchange in mitochondria in a non-voltage dependent manner.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
<5% gC isomers (HPLC)
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7c8c([nH]c7)cccc8)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)c
InChI
1S/C99H140N20O17/c1-51(2)37-73(109-86(123)59(17)107-81(122)49-105-96(133)82(55(9)10)106-50-121)89(126)108-60(18)87(124)117-84(57(13)14)98(135)119-85(58(15)16)99(136)118-83(56(11)12)97(134)116-80(44-64-48-104-72-34-26-22-30-68(64)72)95(132)112-76(40-54(7)8)92(129)115-79(43-63-47-103-71-33-25-21-29-67(63)71)94(131)111-75(39-53(5)6)91(128)114-78(42-62-46-102-70-32-24-20-28-66(62)70)93(130)110-74(38-52(3)4)90(127)113-77(88(125)100-35-36-120)41-61-45-101-69-31-23-19-27-65(61)69/h19-34,45-48,50-60,73-80,82-85,101-104,120H,35-44,49H2,1-18H3,(H,100,125)(H,105,133)(H,106,121)(H,107,122)(H,108,126)(H,109,123)(H,110,130)(H,111,131)(H,112,132)(H,113,127)(H,114,128)(H,115,129)(H,116,134)(H,117,124)(H,118,136)(H,119,135)/t59-,60-,73+,74+,75+,76+,77-,78-,79-,80-,82-,83+,84+,85-/m0/s1
ZWCXYZRRTRDGQE-LUPIJMBPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Causes the formation of a monovalent cation-selective ion channel
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Koeppe, R.E., et al. 1995. Biochemistry34, 9299.
Ketchem, R.R., et al. 1993. Science261, 1457.
Stankovic, C.J., et al. 1990. Anal. Biochem.184, 100.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3