361559
GSK-3 Inhibitor XVI
GSK-3 Inhibitor XVI - CAS 252917-06-9, is a cell-permeable, potent, ATP-competitive, and highly selective GSK-3 inhibitor (IC₅₀ = 10 and 6.7 nM against GSK-3α and GSK-3β, respectively).
Sinonimo/i:
GSK-3 Inhibitor XVI, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-nicotinonitrile, CHIR99021
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002. Diabetes51, 2903.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available