356790
Glyphosine
A plant growth regulator that also enhances anti-B:9-23 TCR-dependent T cell activation by modulating murine class II MHC I-Ag7-mediated B:9-23 presentation on APCs.
Sinonimo/i:
Glyphosine, Cp41845, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid, Polaris, Cp41845, Polaris, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid
Saggio
≥98% (NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Stadinski, B.D., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 10978.
Podesta, F.E., et al. 1987. Plant Cell Physiol.28, 375.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1