356780
Glycyrrhizin, Ammonium Salt
Inhibits replication, adsorption, and penetration of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CV). It is allso a known 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) inhibitor.
Sinonimo/i:
Glycyrrhizin, Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid, NH₄ +
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
aqueous NH4OH: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tanahashi, T., et al. 2002. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.80, 441.
Kondo, Y., and Takano, F. 1994. Biol. Pharm. Bull.17, 759.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3