Key Documents
346299
Millipore
D(+)Glucosamine, Hydrochloride
Sinonimo/i:
D(+)Glucosamine, Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose, Chitosamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO5 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Saggio
≥99% (by Assay)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3