344847
Fumitremorgin C
from Aspergillus. fumigatus, ≥95% (HPLC), lyophilized, BCRP/ABCG2 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Fumitremorgin C, Aspergillus. fumigatus, NSC719655, FTC
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fumitremorgin C, Aspergillus. fumigatus, A cell-permeable indolyldiketopiperazinyl mycotoxin that inhibits BCRP/ABCG2 (breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette G2) multidrug transport activity.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
BCRP/ABCG2 (breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette G2)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ozvegy, C., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.285, 111.
Rabindran, S.K., et al. 2000. Cancer Res.60, 47.
Rabindran, S.K., et al. 1998. Cancer Res.58, 5850.
Cole, R.J., et al. 1977. J. Agric. Food Chem.25, 826.
WGK 3