324402
Anti-Dopamine D₃ Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
rat ... Drd3(29238)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry (1:100, see application references)
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry (1:5000)
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2