317701
Dkk Inhibitor II, IIIC3a
Sinonimo/i:
Dkk Inhibitor II, IIIC3a, 9-Carboxy-3-(dimethyliminio)-6,7-dihydroxy-10-methyl-3H-phenoxazin-10-ium iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
black
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
hydrogen: 2.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
LRP5/6
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3