Documenti fondamentali
264156-M
Millipore
Caspase-3 Inhibitor II
InSolution
Sinonimo/i:
InSolution Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H41FN4O12
Peso molecolare:
668.66
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
clear very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of CPP-32/apopain, a member of the ICE/CED-3 family of cysteine proteases.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Sequenza
Z-Asp(OCH₃)-Glu(OCH₃)-Val-Asp(OCH₃)-FMK
Stato fisico
A 5 mM (250 µg/75 µl) solution of Z-DEVD-FMK (Cat. No. 264155) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
single spot by TLC
Altre note
Nicholson, D.W. 1996. Nat. Biotechnol.14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.0
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)