239825
AMD3100
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
Sinonimo/i:
InSolution CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, 4H₂O, 1,4-bis((1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 8HCl, 4H₂O
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CXCR4
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol.77, 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
WGK 3