236011
COX-2 Inhibitor I
The COX-2 Inhibitor I, also referenced under CAS 416901-58-1, controls the biological activity of COX-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
COX-2 Inhibitor I, LM-1685, Methyl [5-methylsulfonyl-1-(4-chlorobenzyl)-1H-2-indolyl]carboxylate
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-2 from human monocytes
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1