235425
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinonimo/i:
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic, Ac-DEVD-AMC
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mM
Fluorescenza
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)Nc1cc2[o][c](cc(c2cc1)C)=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fluorogenic caspase-3 substrate
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
WGK 3