216275-M
5-Carboxyfluorescein Diacetate
Vital stain. Non-fluorescent, hydrophobic agent that permeates intact cell membranes. In the cell, it is enzymatically hydrolyzed to a hydrophilic agent, 5-Carboxyfluorescein that exhibits strong fluorescence.
Sinonimo/i:
5-Carboxyfluorescein Diacetate, 5-CFDA
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Vital stain
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3