211280
Capsazepine
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Sinonimo/i:
Capsazepine, N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ellis, J.L., and Undem, B.J. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Therap.267, 728.
WGK 3