205528
C12E8
Constituent of ATLAS G2127 and LUBROL PX. Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 123; HLB number: 13.1.
Sinonimo/i:
C12E8, Octaethyleneglycol Mono- n-dodecyl Ether
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Numero d'aggregazione
123
CMC
110 μM
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3