203729
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
Sinonimo/i:
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 1369
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
methanol: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3