203646
DMH1
≥97% (HPLC), solid, BMP inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
BMP Inhibitor II, DMH1, ALK2/3 Inhibitor, DMH1, Bone Morphogenetic Protein Inhibitor, DMH1, 4-(6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BMP Inhibitor II, DMH1, The BMP Inhibitor II, DMH1, also referenced under CAS 1206711-16-1, controls the biological activity of BMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 16.6 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21ncc(c2ncc(c1)c5ccc(cc5)OC(C)C)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3