Documenti fondamentali
20-210
Millipore
Catch and Release Wash Buffer, 10X
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
For use with the Catch and Release reversible immunoprecipitation system for cell lysis and dilution, and to wash Catch and Release Spin Columns during the immunoprecipitation protocol.
Research Category
All
Stato fisico
Buffer, pH 7.4, containing the following detergents: 10% NP-40 and 2.5% deoxycholic acid
Stoccaggio e stabilità
1 year at 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)