Documenti fondamentali
1.93262
Supelco
Potassium iodate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Potassium iodate
About This Item
Formula condensata:
KIO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
ACS reagent
Grado
ACS reagent
Punto di fusione
560 °C (lit.)
Densità
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash