Documenti fondamentali
1.93261
Supelco
Solfito di sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium sulfite
About This Item
Formula condensata:
Na2SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
anhydrous
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93261.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1